α-Brom-2-Fluortoulen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
F0209-25G F0209-5G
TCIAF0209-25GEA 485 DKK
TCIAF0209-25G TCIAF0209-5G
α-Brom-2-Fluortoulen ≥98.0% (by GC)
α-Brom-2-Fluortoulen
Formel: C₇H₆BrF
Kogepunkt: 115°C
Massefylde: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 82°C
MDL Number: MFCD00000324
CAS-nummer: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8cdf36ed35740b4794027d0559660447bfceec2&vid=a2d437a8c27923d4ff96e3b4efc29c2db65d3699&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %