α-Brom-2,5-difluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
D2597-25G D2597-5G
TCIAD2597-25GEA 887 DKK
TCIAD2597-25G TCIAD2597-5G
α-Brom-2,5-difluortoluen ≥98.0% (by GC)
α-Brom-2,5-difluortoluen
Formel: C₇H₅BrF₂
Kogepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 8 °C
Massefylde: 1,609 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 15°C
MDL Number: MFCD00009897
CAS-nummer: 85117-99-3
EINECS: 285-651-0
UN nummer: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b07fd907811935cbdf3c01fe82ac595c091c8536&vid=602b0a71e25a71b21a23227fa87de6644ae3a377&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %