5-Brom-2-Chlor-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
C1846-25G C1846-5G
TCIAC1846-25GEA 435 DKK
TCIAC1846-25G TCIAC1846-5G
5-Brom-2-Chlor-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
5-Brom-2-Chlor-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₃BrClF₃
Kogepunkt: 195°C
Smeltepunkt: -21°C
Massefylde: 1,7486 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 81°C
MDL Number: MFCD00000601
CAS-nummer: 445-01-2
EINECS: 207-149-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %