α-Brom-2-Chlortoulen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
C1443-25G C1443-5G
TCIAC1443-25GEA 755 DKK
TCIAC1443-25G TCIAC1443-5G
α-Brom-2-Chlortoulen ≥98.0% (by GC)
α-Brom-2-Chlortoulen
Formel: C₇H₆BrCl
Kogepunkt: 130°C
Massefylde: 1,5897 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 109°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000566
CAS-nummer: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79ee313b0e4e3f82f2f9b3b30bf6233f559e6e89&vid=710dc41cc0a620826835d400b0f720f0f87b7a51&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %