3-Brombenzylbromid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
B1570-25G B1570-5G
TCIAB1570-25GEA 517 DKK
TCIAB1570-25G TCIAB1570-5G
3-Brombenzylbromid ≥98.0% (by GC)
3-Brombenzylbromid
Formel: C₇H₆Br₂
Molekylvægt: 249.93 g/mol
Kogepunkt: 135°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000176
CAS-nummer: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc048cf519e13416e7c7ef445132493260363d10&vid=8fb90de53fb1961f3525cf33b9cc52501f402cfb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency