1-Brom-2-ethylbenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B1428-25G B1428-5G
TCIAB1428-25GEA 1200 DKK
TCIAB1428-25G TCIAB1428-5G
1-Brom-2-ethylbenzen ≥98.0% (by GC)
1-Brom-2-ethylbenzen
Formel: C₈H₉Br
Kogepunkt: 199°C
Massefylde: 1,3589 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 71°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000077
CAS-nummer: 1973-22-4
EINECS: 217-823-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c32dc7bdbfbfa2adeb3a0d855095250d8bfb67c4&vid=a532b216836a28af977ff573b52e80c93d42a4ec&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %