2-Brombenzylbromid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D1514-25G D1514-5G
TCIAD1514-25GEA 485 DKK
TCIAD1514-25G TCIAD1514-5G
2-Brombenzylbromid ≥98.0% (by GC)
Formel: C₇H₆Br₂
Kogepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 34 °C
Massefylde: 1,881 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: ≥ 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000173
CAS-nummer: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d28ebda1a60997e8ba51472b7358dc2dcf259d92&vid=d28ebda1a60997e8ba51472b7358dc2dcf259d92&prid=web&clid=SAPDAM