3,5-Dibromtoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D3376-25G D3376-5G
TCIAD3376-25GEA 879 DKK
TCIAD3376-25G TCIAD3376-5G
3,5-Dibromtoluen ≥98.0% (by GC)
3,5-Dibromtoluen
Formel: C₇H₆Br₂
Kogepunkt: 246°C
MDL Number: MFCD00013528
CAS-nummer: 1611-92-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d34fe65afda93372d4eab09ff27c106bcfbb30&vid=46763448cf6702a54364cbcea777c61b34902079&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C