2-Phenylethylbromid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
B0594-25G B0594-500G B0594-100G
TCIAB0594-25GEA 140 DKK
TCIAB0594-25G TCIAB0594-500G TCIAB0594-100G
2-Phenylethylbromid ≥98.0% (by GC)
2-Phenylethylbromid
Formel: BrCH₂CH₂C₆H₅
Molekylvægt: 185.06 g/mol
Kogepunkt: 220°C
Smeltepunkt: -56
Flammepunkt: 96°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000240
CAS-nummer: 103-63-9
EINECS: 203-130-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f1e02460a0ad524b7db76d2c91b1000373c8668&vid=77f0dd7593c12fc92c78f84aa49717d00d1600a8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %