1-Brom-1-phenylethan ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-1-phenylethane, α-Methylbenzyl bromide
B0592-25G B0592-100G
TCIAB0592-25GEA 296 DKK
TCIAB0592-25G TCIAB0592-100G
1-Brom-1-phenylethan ≥95.0% (by GC)
1-Brom-1-phenylethan
Formel: C₆H₅CHBrCH₃
Kogepunkt: 200°C
Smeltepunkt: 50 °C
Massefylde: 1,3605 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 96°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000139
CAS-nummer: 585-71-7
EINECS: 209-560-2
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6a354459ca43386fe523f23c958ba39e28b166d&vid=d5e4aea258e071f715e42fc4f0a044bd4e51b665&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %