1-Phenyl-1-propyn ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Propynylbenzene, Prop-1-yn-1-ylbenzene
P0219-25ML
P0219-5ML
TCIAP0219-25MLEA
1810
DKK
TCIAP0219-25ML
TCIAP0219-5ML
1-Phenyl-1-propyn ≥97.0% (by GC)
1-Phenyl-1-propyn
Formel:
C₆H₅CCCH₃ Kogepunkt: 181°C Massefylde: 0,942 g/cm³ (15 °C) Flammepunkt: 62°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00009272 CAS-nummer: 673-32-5 EINECS: 211-607-7 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |