3,4-Dimethoxyphenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
D3221-25G
D3221-5G
TCIAD3221-25GEA
2180
DKK
TCIAD3221-25G
TCIAD3221-5G
3,4-Dimethoxyphenol ≥97.0% (by GC)
3,4-Dimethoxyphenol
Formel:
C₈H₁₀O₃ Kogepunkt: 167°C Smeltepunkt: 83 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008390 CAS-nummer: 2033-89-8 EINECS: 217-995-4 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 79.0 to 83.0 deg-C |