2,5-Dihydrofuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D0551-25ML D0551-500ML D0551-100ML
TCIAD0551-25MLEA 296 DKK
TCIAD0551-25ML TCIAD0551-500ML TCIAD0551-100ML
2,5-Dihydrofuran ≥98.0% (by GC)
2,5-Dihydrofuran
Formel: C₄H₆O
Kogepunkt: 67°C
Flammepunkt: 1°C
MDL Number: MFCD00003219
CAS-nummer: 1708-29-8
EINECS: 216-957-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cf9acb08a28eb5e9bdf2fd91ab717fc618a11da&vid=2cf9acb08a28eb5e9bdf2fd91ab717fc618a11da&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %