4-Methoxyphenol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0123-25G M0123-500G M0123-100G
TCIAM0123-25GEA 132 DKK
TCIAM0123-25G TCIAM0123-500G TCIAM0123-100G
4-Methoxyphenol ≥99.0% (by GC)
4-Methoxyphenol
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: 243°C
Smeltepunkt: 55…57 °C
Massefylde: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002332
CAS-nummer: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caa001b37accac1817252cecb826f0275cc1e125&vid=544ecda4328ea1407dc09a47267988f8c3428d73&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C