Methylindol-3-carboxylat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
I0491-25G I0491-500G
TCIAI0491-25GEA 238 DKK
TCIAI0491-25G TCIAI0491-500G
Methylindol-3-carboxylat ≥98.0% (by GC)
Methylindol-3-carboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molekylvægt: 175.19 g/mol
MDL Number: MFCD00189407
CAS-nummer: 942-24-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3891f15692390a17db6bc01fd41ebc590eb4f57&vid=a3891f15692390a17db6bc01fd41ebc590eb4f57&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C