Diethylfluormalonat ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
F0283-1G F0283-25G F0283-5G
TCIAF0283-1GEA 189 DKK
TCIAF0283-1G TCIAF0283-25G TCIAF0283-5G
Diethylfluormalonat ≥95.0% (by GC)
Diethylfluormalonat
Formel: C₇H₁₁FO₄
Kogepunkt: 122°C
Flammepunkt: 62°C
MDL Number: MFCD00009139
CAS-nummer: 685-88-1
EINECS: 211-684-7
UN nummer: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ffb2f2ad9011a30239e33d6788d58b4401a19b&vid=d0ffb2f2ad9011a30239e33d6788d58b4401a19b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %