3-Methoxyphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Hydroxy-3-methoxybenzene, m-Methoxyphenol
M0122-25ML M0122-500ML M0122-100ML
TCIAM0122-25MLEA 222 DKK
TCIAM0122-25ML TCIAM0122-500ML TCIAM0122-100ML
3-Methoxyphenol ≥98.0% (by GC)
3-Methoxyphenol
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: 244°C
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1,131 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002267
CAS-nummer: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0ef01b8db74e92696af81c8091dac93a0c86529&vid=d95f24e3d08c214cc54f9f3f59e8a794779c0cc9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %