Isoamylbutyrat 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Isopentyl butyrate, Isoamyl Butyrate
B0760-25ML B0760-500ML
TCIAB0760-25MLEA 132 DKK
TCIAB0760-25ML TCIAB0760-500ML
Isoamylbutyrat 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Isoamylbutyrat
Formel: C₉H₁₈O₂
Molekylvægt: 158.24 g/mol
Flammepunkt: 65°C
MDL Number: MFCD00044888
CAS-nummer: 106-27-4
EINECS: 203-380-8
UN nummer: 2620
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05115
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38eed21c7420fb9f5c7aa25773d6f854a021cc58&vid=38eed21c7420fb9f5c7aa25773d6f854a021cc58&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %