Methylisobutyrat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
I0106-25ML I0106-500ML
TCIAI0106-25MLEA 132 DKK
TCIAI0106-25ML TCIAI0106-500ML
Methylisobutyrat ≥99.0% (by GC)
Methylisobutyrat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molekylvægt: 102.13 g/mol
Kogepunkt: 92°C
Smeltepunkt: –85°C
Flammepunkt: 13°C
MDL Number: MFCD00008914
CAS-nummer: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
UN nummer: 1237
ADR: 3 II
Merck Index: 14,06088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e2247f44fecee2a2eb3cbb931ffbb61522af6fb&vid=3e2247f44fecee2a2eb3cbb931ffbb61522af6fb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %