1,2,3,4-Tetrahydroquinolin ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T0113-25ML T0113-500ML T0113-100ML
TCIAT0113-25MLEA 132 DKK
TCIAT0113-25ML TCIAT0113-500ML TCIAT0113-100ML
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin ≥95.0% (by GC)
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin
Formel: C₉H₁₁N
Molekylvægt: 133.19 g/mol
Kogepunkt: 251°C
Flammepunkt: 113°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006693
CAS-nummer: 635-46-1
EINECS: 211-237-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=832cdada89b3cf8cff167e218bff97534a2868ad&vid=832cdada89b3cf8cff167e218bff97534a2868ad&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Freezing point 11.0 to 20.0 deg-C