Mesityloxid ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Methyl-3-penten-2-on
M0069-25ML
M0069-500ML
TCIAM0069-25MLEA
189
DKK
TCIAM0069-25ML
TCIAM0069-500ML
Mesityloxid ≥95.0% (by GC)
Mesityloxid
Formel:
C₆H₁₀O Molekylvægt: 98.14 g/mol Kogepunkt: 130°C Flammepunkt: 27°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008900 CAS-nummer: 141-79-7 EINECS: 205-502-5 UN nummer: 1229 ADR: 3 III Merck Index: 14,05908 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |