Methyl4-Brombutyrat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-bromobutanoate
B2308-25G B2308-250G
TCIAB2308-25GEA 452 DKK
TCIAB2308-25G TCIAB2308-250G
Methyl4-Brombutyrat ≥98.0% (by GC)
Methyl4-Brombutyrat
Formel: C₅H₉BrO₂
Molekylvægt: 181.03 g/mol
MDL Number: MFCD00041482
CAS-nummer: 4897-84-1
EINECS: 225-523-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5875f00eec1563be2be0428e45714fc9ab74fb74&vid=5875f00eec1563be2be0428e45714fc9ab74fb74&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %