2-Nitroanisol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
N0125-25G N0125-500G
TCIAN0125-25GEA 197 DKK
TCIAN0125-25G TCIAN0125-500G
2-Nitroanisol ≥98.0% (by GC)
2-Nitroanisol
Formel: C₇H₇NO₃
Kogepunkt: 273°C
Smeltepunkt: 9 °C
Massefylde: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 124°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007096
CAS-nummer: 91-23-6
EINECS: 202-052-1
UN nummer: 2730
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f740bddc272c7468abb4a03722b78b834804860&vid=09680a47c8b2e1cc87106bf5b08ff4fa9929bb9d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %