N-Methylanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0147-25G M0147-500G
TCIAM0147-25GEA 156 DKK
TCIAM0147-25G TCIAM0147-500G
N-Methylanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Methylanilin
Formel: C₇H₉N
Kogepunkt: 196°C
Smeltepunkt: -57°C
Massefylde: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 83°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008283
CAS-nummer: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN nummer: 2294
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06019
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=978691bad2b138bcad1fbb38c1a9261c8c53241f&vid=7546da49c5448b0f014c8b1f6a76ae3ced97f402&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %