N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
N0262-25G N0262-500G
TCIAN0262-25GEA 534 DKK
TCIAN0262-25G TCIAN0262-500G
N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molekylvægt: 150.18 g/mol
Kogepunkt: 259
Smeltepunkt: 87
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002063
CAS-nummer: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
UN nummer: 1369
ADR: 4.2 II
Merck Index: 14,06638
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c77b2ebc11a969b18508008b6a4b163969a7d497&vid=b54bef7b0b95c672b905ba0b4503c4462507ad4a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 86.0 deg-C