2-Iodphenol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
I0460-25G I0460-5G
TCIAI0460-25GEA 895 DKK
TCIAI0460-25G TCIAI0460-5G
2-Iodphenol ≥99.0% (by GC)
2-Iodphenol
Formel: C₆H₅IO
Kogepunkt: 187°C
Smeltepunkt: 39…42 °C
Massefylde: 1,8757 g/cm³ (80 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013963
CAS-nummer: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=817ea8833c0e8fbccc53403bfa627b3740adf7c6&vid=6e75eb771177018a50b66c05693038cced40988b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency