4-iodbenzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Iodobenzonitrile
I0661-5G I0661-25G
TCIAI0661-5GEA 296 DKK
TCIAI0661-5G TCIAI0661-25G
4-iodbenzonitril ≥98.0% (by GC)
4-iodbenzonitril
Formel: C₇H₄IN
Molekylvægt: 229.02 g/mol
Kogepunkt: 285
MDL Number: MFCD00051310
CAS-nummer: 3058-39-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7ce5c6094e08df79553ab2997e341a6f1091b56&vid=a7ce5c6094e08df79553ab2997e341a6f1091b56&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C