4-Fluorthiophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
F0393-25G
F0393-5G
TCIAF0393-25GEA
534
DKK
TCIAF0393-25G
TCIAF0393-5G
4-Fluorthiophenol ≥98.0% (by GC)
4-Fluorthiophenol
Formel:
C₆H₅FS Kogepunkt: 168°C Massefylde: 1,1996 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 54°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004846 CAS-nummer: 371-42-6 EINECS: 206-737-6 UN nummer: 3336 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |