3-Fluorphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
F0159-100ML F0159-25ML
TCIAF0159-100MLEA 1500 DKK
TCIAF0159-100ML TCIAF0159-25ML
3-Fluorphenol ≥98.0% (by GC)
3-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Molekylvægt: 112.1 g/mol
Kogepunkt: 178°C
Smeltepunkt: 13.7
Massefylde: 1.24
Flammepunkt: 71°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002254
CAS-nummer: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23352bc7a0078cdbeeece4255520b0400a147e4e&vid=d7b17be26e51f99094d72be48e03593843101a67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %