2-Fluorphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
F0150-25G F0150-250G
TCIAF0150-25GEA 148 DKK
TCIAF0150-25G TCIAF0150-250G
2-Fluorphenol ≥98.0% (by GC)
2-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Kogepunkt: 152°C
Smeltepunkt: 16 °C
Massefylde: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 47°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002155
CAS-nummer: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3376f687c7d90f61161fddb4c9c33041b590ee46&vid=874acab580ab0140ff2a1f447c0937af3936a7a2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %