3,4-Difluorphenol ≥98.0% (by GC)

Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

D2476-25G D2476-5G
TCIAD2476-25GEA 1270 DKK
TCIAD2476-25G TCIAD2476-5G
3,4-Difluorphenol ≥98.0% (by GC)
3,4-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Kogepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 32…36 °C
Flammepunkt: 57°C
MDL Number: MFCD00010315
CAS-nummer: 2713-33-9
EINECS: 424-300-1
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d4ddbd0e9ef47c05aaf0d821fe016e039e0f01f&vid=718c1d2b0d7bbc43bdd26f0599d35c58dffd9337&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR