3-Fluoranisol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-3-methoxybenzene
F0254-10G F0254-25G
TCIAF0254-10GEA 140 DKK
TCIAF0254-10G TCIAF0254-25G
3-Fluoranisol ≥99.0% (by GC)
3-Fluoranisol
Formel: C₇H₇FO
Molekylvægt: 126.13 g/mol
Kogepunkt: 158°C
Smeltepunkt: -35
Flammepunkt: 43°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000335
CAS-nummer: 456-49-5
EINECS: 207-267-4
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36cc05b3c5b0d7ea51137400ad07642132f67be7&vid=6e2627de05a5d8b5a40f404a5a10cac4d44c6237&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %