1,3,5-Trifluor-2-nitrobenzen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T1681-25G T1681-5G
TCIAT1681-25GEA 2270 DKK
TCIAT1681-25G TCIAT1681-5G
1,3,5-Trifluor-2-nitrobenzen ≥97.0% (by GC)
1,3,5-Trifluor-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₂F₃NO₂
Kogepunkt: 172°C
Massefylde: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 78°C
MDL Number: MFCD00014687
CAS-nummer: 315-14-0
EINECS: 206-248-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94bbbe2995f6c2edb2b2853367427207f91c75a0&vid=079485079815429df669fbba30aafff283331045&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %