1,3-Difluor-4-nitrobenzen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
D1636-25G D1636-500G
TCIAD1636-25GEA 148 DKK
TCIAD1636-25G TCIAD1636-500G
1,3-Difluor-4-nitrobenzen ≥99.0% (by GC)
1,3-Difluor-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Kogepunkt: 207°C
Smeltepunkt: 10 °C
Massefylde: 1,4571 g/cm³ (14 °C)
Flammepunkt: 90°C
MDL Number: MFCD00007050
CAS-nummer: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d44b302a084181b91cbfd64addf24ead58824f2&vid=42b76981eccc32460505687df0a33ba7ec795e13&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %