2-Fluoranilin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
F0032-25G
F0032-500G
F0032-100G
TCIAF0032-25GEA
132
DKK
TCIAF0032-25G
TCIAF0032-500G
TCIAF0032-100G
2-Fluoranilin ≥99.0% (by GC)
2-Fluoranilin
Formel:
C₆H₆FN Kogepunkt: 170°C Smeltepunkt: –29 °C Massefylde: 1,15 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 60°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007642 CAS-nummer: 348-54-9 EINECS: 206-478-9 UN nummer: 2941 ADR: 6.1,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |