2,6-Difluoranilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D1635-25G D1635-5G D1635-100G
TCIAD1635-25GEA 394 DKK
TCIAD1635-25G TCIAD1635-5G TCIAD1635-100G
2,6-Difluoranilin ≥98.0% (by GC)
2,6-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molekylvægt: 129.11 g/mol
Kogepunkt: 154°C
Flammepunkt: 43°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007655
CAS-nummer: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN nummer: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bf5b542dea2a732fde7902e9e12692c18264dd8&vid=081b2e36556c6f2c7d05450ed5b07d246132b957&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %