2,5-Difluoranilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D1634-25G D1634-5G
TCIAD1634-25GEA 665 DKK
TCIAD1634-25G TCIAD1634-5G
2,5-Difluoranilin ≥98.0% (by GC)
2,5-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Kogepunkt: 174°C
Smeltepunkt: 13 °C
Massefylde: 1,285 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 68°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007651
CAS-nummer: 367-30-6
EINECS: 206-690-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=229c3459d6d3e8432652b6f9a3b53ff47f815083&vid=70964d1ae63abc4ebf462e9916f1134742418745&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %