2,3-Difluoranilin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
D2595-1G
D2595-5G
TCIAD2595-1GEA
148
DKK
TCIAD2595-1G
TCIAD2595-5G
2,3-Difluoranilin ≥97.0% (by GC)
2,3-Difluoranilin
Formel:
C₆H₅F₂N Molekylvægt: 129.11 g/mol Kogepunkt: 69°C Flammepunkt: 71°C |
MDL Number:
MFCD00010298 CAS-nummer: 4519-40-8 EINECS: 224-847-2 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |