2,3,4-Trifluoranilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T1385-25G T1385-5G
TCIAT1385-25GEA 632 DKK
TCIAT1385-25G TCIAT1385-5G
2,3,4-Trifluoranilin ≥98.0% (by GC)
2,3,4-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Kogepunkt: 92°C
Smeltepunkt: 14…15 °C
Massefylde: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 68°C
MDL Number: MFCD00011737
CAS-nummer: 3862-73-5
EINECS: 407-170-9
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb0b840f556f602f97bfe76a045305252f2941a4&vid=d90d402378191ad7b616364cf73b686abf6b5270&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %