1-Fluor-2-iodbenzen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoroiodobenzene
F0253-10G F0253-25G
TCIAF0253-10GEA 148 DKK
TCIAF0253-10G TCIAF0253-25G
1-Fluor-2-iodbenzen ≥99.0% (by GC)
1-Fluor-2-iodbenzen
Formel: C₆H₄FI
Molekylvægt: 222 g/mol
Kogepunkt: 189°C
Smeltepunkt: -41.5
Flammepunkt: 71°C
MDL Number: MFCD00001031
CAS-nummer: 348-52-7
EINECS: 206-477-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cc6d81bd15580b3acfb22d4f88f59daec1313a4&vid=49a1e16851f5d1da46b240d41323c45ec14a4dd9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 99.0 %
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid