4-Fluor-3-nitrobenzoesyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
F0399-25G
F0399-5G
TCIAF0399-25GEA
649
DKK
TCIAF0399-25G
TCIAF0399-5G
4-Fluor-3-nitrobenzoesyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluor-3-nitrobenzoesyre
Formel:
C₇H₄FNO₄ Kogepunkt: 92 °C (15 -rr) Smeltepunkt: 123…124 °C |
MDL Number:
MFCD00007058 CAS-nummer: 453-71-4 EINECS: 207-221-3 |
|
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 120.0 to 124.0 deg-C |