2-Fluorbenzoesyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Fluorobenzoic acid
F0035-25G F0035-500G
TCIAF0035-25GEA 641 DKK
TCIAF0035-25G TCIAF0035-500G
2-Fluorbenzoesyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₅FO₂
Kogepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 121…124 °C
Massefylde: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002405
CAS-nummer: 445-29-4
EINECS: 207-158-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b42bd38e8a4faff7a1345c5d4162d44d749afe0&vid=6b7b9312641c1bc1b37d6f94fdab5e344e1afca0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C