2,6-Difluorbenzonitril ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D1650-25G D1650-100G
TCIAD1650-25GEA 238 DKK
TCIAD1650-25G TCIAD1650-100G
2,6-Difluorbenzonitril ≥99.0% (by GC)
2,6-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Kogepunkt: 98 - 100 °C (31 -rr)
Smeltepunkt: 30…32 °C
Massefylde: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001778
CAS-nummer: 1897-52-5
EINECS: 217-589-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=854dc329c5b5076159346a5bee7df47e838f6b8e&vid=854dc329c5b5076159346a5bee7df47e838f6b8e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %