4-Fluorbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
F0191-25ML
F0191-250ML
TCIAF0191-25MLEA
140
DKK
TCIAF0191-25ML
TCIAF0191-250ML
4-Fluorbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
4-Fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅FO Kogepunkt: 181°C Smeltepunkt: –10 °C Massefylde: 1,15 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 56°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003378 CAS-nummer: 459-57-4 EINECS: 207-293-6 UN nummer: 1989 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |