2,4-Difluorbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D2839-25G D2839-5G
TCIAD2839-25GEA 1060 DKK
TCIAD2839-25G TCIAD2839-5G
2,4-Difluorbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
2,4-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Molekylvægt: 142.1 g/mol
Kogepunkt: 82
Massefylde: 1.299
Flammepunkt: 55°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010326
CAS-nummer: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN nummer: 1989
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69cd863bdfbe5aaedf2120aa8e664fd46f53576f&vid=49885215fb985566ed2ab3c3e6ba38ba26894014&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %