1,2-Difluorbenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D1627-25G D1627-5G
TCIAD1627-25GEA 419 DKK
TCIAD1627-25G TCIAD1627-5G
1,2-Difluorbenzen ≥98.0% (by GC)
1,2-Difluorbenzen
Formel: C₆H₄F₂
Molekylvægt: 114.09 g/mol
Kogepunkt: 91°C
Smeltepunkt: -34
Flammepunkt: 2°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000284
CAS-nummer: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2175f12501d793f97ad93466140ed42be2394369&vid=86f1d48ef5e24d48bca227c0f856a4e9139fb4f4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %