2,4-Dichlorthiophenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-4-mercaptobenzene, 2,4-Dichlorobenzene-1-thiol
D1938-25G D1938-250G
TCIAD1938-25GEA 476 DKK
TCIAD1938-25G TCIAD1938-250G
2,4-Dichlorthiophenol ≥97.0% (by GC)
2,4-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Kogepunkt: 115°C
Smeltepunkt: 22 °C
Massefylde: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041421
CAS-nummer: 1122-41-4
EINECS: 214-346-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83d63cdfef00ecd60905272234511bfb04587397&vid=0d3a2dcad43bc9c33fbd50ac0f256c38a459d683&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %