4-Chlorphenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
C0243-25G
C0243-500G
TCIAC0243-25GEA
140
DKK
TCIAC0243-25G
TCIAC0243-500G
4-Chlorphenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Chlorphenol
Formel:
C₆H₅ClO Kogepunkt: 220°C Smeltepunkt: 41…44 °C Massefylde: 1,31 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 121 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002318 CAS-nummer: 106-48-9 EINECS: 203-402-6 UN nummer: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,02154 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |