3-Chlorphenol 98,0 GC_ASSAY_METHOD

Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

C0242-25G C0242-500G C0242-100G
TCIAC0242-25GEA 214 DKK
TCIAC0242-25G TCIAC0242-500G TCIAC0242-100G
3-Chlorphenol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
3-Chlorphenol
Formel: C₆H₅ClO
Molekylvægt: 128.56 g/mol
Kogepunkt: 214
Flammepunkt: 97
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002256
CAS-nummer: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN nummer: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,02154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0e61e5399d8953fc6d5cf01acf8d1cc160435ea&vid=a23df139a43e6d6901e08a109b40d1bffad0fce4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR