2,5-Dichloranisol
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
1,4-Dichloro-2-methoxybenzene
D2605-25G
D2605-5G
TCIAD2605-25GEA
1740
DKK
TCIAD2605-25G
TCIAD2605-5G
2,5-Dichloranisol
2,5-Dichloranisol
Formel:
C₇H₆Cl₂O Kogepunkt: 225 - 227 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 24 °C Massefylde: 1,333 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00061123 CAS-nummer: 1984-58-3 EINECS: 217-852-6 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |